주요 문서
Z177407
Scienceware® polypropylene scoops
capacity 22 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122403
NACRES:
NB.35
제조업체/상표
Bel-Art F367470000
보울 크기
60 mm × 29 mm × 25 mm
용량
22 mL
핸들 크기
35 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Molded, natural color.
법적 정보
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z177407-12EA4061832262444