주요 문서
Z174246
Sigma-Aldrich
Drying tower
joint: ST/NS 45/50
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40161501
NACRES:
NB.79
조인트
joint: ST/NS45/50
일반 설명
Threaded ST/NS: 45/50 joint, glass stopcock with hose barb.
결합
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)