주요 문서
Z171387
Supelco
Series A-2 gas syringe
capacity 25 μL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.03
material
bevel tip stainless steel needle
니들 크기
2 in.
특징
needle bevel tip
제조업체/상표
VICI 050023
용량
25 μL
니들 길이
2 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Unique Sample-Lok push-button valve allows sample storage in syringes as small as 25μL and permits pressurization of samples prior to injection, for better resolution. Plunger, when fully depressed, makes flush contact with bottom of syringe barrel, virtually eliminating dead volume. Parts are replaceable.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)