주요 문서
Z170070
Sigma-Aldrich
Economical neoprene dry-box gloves
size 10, port size 8 in.
동의어(들):
Neoprene Dry-Box Gloves
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
46181504
NACRES:
NB.35
material
neoprene
크기
10
무균
non-sterile
특징
latex free
powder-free
reusable
포장
pkg of 1 pair
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
파라미터
3000 psi tensile strength (approx)
길이 × thickness
27 in. × 0.015 in.
포트 크기
8 in.
색상
black
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Neoprene bonded sleeve and glove.
General purpose elastomer. Resists moderate chemicals and acids, ozone, oils, fats, greases, many oils and solvents. Attacked by strong oxidizing acids, esters, ketones, chlorinated aromatic and nitro hydrocarbons.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z170070-1PAK4061833577028