길이
50 mm
하부 직경
3 mm
상부 직경
12.7 mm
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z165204-12EA | 4061832330662 |
고객지원팀으로 연락바랍니다.50 mm
3 mm
12.7 mm
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
SKU | GTIN |
---|---|
Z165204-12EA | 4061832330662 |