조인트
female joint: ST/NS24/40
male joint: ST/NS24/40
용량
250 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Aldrich® anticlimb splash-guard adapter greatly lower carry-over from foaming or bumping. Because the venting hole is located at the top, the foam can be prevented from climbing higher into the condenser.
애플리케이션
Aldrich® anticlimb splash-guard adapter are ideal for use with solvents that foam excessively during rotary evaporation. Inner vapor tube is sealed to the top of trap to prevent foam entry into condenser.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.