주요 문서
Z163953
Sigma-Aldrich
Aldrich® reaction tube
Pyrex, L 16 cm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
material
Pyrex
Pyrex tube
colorless tube
round bottom
무균
non-sterile
특징
graduations: no
neck thread PUSH FIT
I.D. × O.D.
14 mm × 20 mm
길이
16 cm
튜브 직경
14 mm
결합 유형
non-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Designed for sealed-tube reactions.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)