주요 문서
Z162280
Sigma-Aldrich
Aldrich® solid-phase peptide synthesis flask
capacity 12.1 L, center joint: ST/NS 45/50
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.24
material
borosilicate glass
four-neck
round bottom
조인트
center joint: ST/NS45/50
무균
non-sterile
특징
closure type Standard Taper Joint
포장
pack of 1
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
용량
12.1 L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Has three 24/40 side joints and a center joint that varies in size according to the capacity of the flask. Coarse frit (25 to 50 μm) and PTFE Rotaflo® stopcock permit rapid filtration and resin washing.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Rotaflo is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z162280-1EA4061832133799