주요 문서
Z155861
Sigma-Aldrich
Graduated measures
capacity 500 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121803
NACRES:
NB.43
material
stainless steel
특징
graduations
높이 × O.D.
117 mm × 95 mm
용량
500 mL
중량
16 oz
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Standard-weight, spun SS, with handle.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)