주요 문서
Z155551
Sigma-Aldrich
Griffin-type SS beaker
capacity 2,000 mL, without handle
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121803
NACRES:
NB.43
material
stainless steel
특징
graduations: no
높이 × O.D.
181 mm × 124 mm
용량
2,000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)