조인트
joint: ST/NS45/50
특징
fits shaft o.d. 10 mm
제조업체/상표
Ace Glass 806655
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Self-aligning, lubricant-free PTFE Trubore bearing for use with SS or polished glass stirring shafts at approximately 200rpm. Consists of PTFE inner Trubore bearing, FETFE® compression saddle O-ring, glass-reinforced bushing and lock-nut with FETFE O-ring, and threaded glass adapter. The lock permits stirring in either direction without fear of unthreading. The compression saddle O-ring maintains constant force with little attention. Vacuum to 1 mm Hg. Not recommended for use with ground-glass shafts.
법적 정보
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Trubore is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.