주요 문서
Z148040
Sigma-Aldrich
Storage bottles with septum-inlet
capacity 2,000 mL, PTFE stopcock
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
material
PTFE stopcock
clear glass
round bottle
조인트
joint ST/NS neck24/40
joint ST/NS24/40 threaded
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
용량
2,000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
All septum inlets have 4 mm bore stopcocks requiring rubber septa, Z553913 or Z554030.
결합
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z148040-1EA4061826667392