주요 문서
Z135674
Sigma-Aldrich
Polypropylene-coated support stand
With end rod
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.35
베이스 크기
8 in. × 12 in.
로드(rod) 직경
1/2 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
No exposed metal parts. For use under severe corrosive conditions. Base is weighted. Rod screws into base with deep thread and tightening knob.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)