주요 문서
Z135631
Burette clamp
single
동의어(들):
burette clamps, clamp lab, lab clamp
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
일반 설명
Noncorroding HDPE. Concealed steel spring and rubber pads prevent slipping. Center clamp tightens to fit standard support rod; 1/2 and 3/8 in. bushings included.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)