주요 문서
Z130931
Nalgene® Griffin beakers
capacity 50 mL, translucent polypropylene
동의어(들):
PP beaker, nalgene PP beaker
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121803
NACRES:
NB.43
material
translucent polypropylene
특징
graduations
포장
pkg of 12 ea
제조업체/상표
Nalgene 1201-0050
용량
50 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Low form. With silk-screened graduations, Nalgene catalog number, size and resin codes, max. use temp., and "no flame" symbol. Meet the ISO/DIS 7056 International Standards for Laboratory Plasticware Accuracy. Chemically resistant. Autoclavable. Not for use on a hot plate.
기타 정보
Browse all plastic beakers
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
Aaron F Cipriano et al.
Acta biomaterialia, 62, 397-417 (2017-08-19)
This article reports anodization of Mg in KOH electrolyte and the associated surface, degradation, and biological properties for bioresorbable implant applications. The preparation procedures for electrodes and anodization setup significantly enhanced reproducibility of samples. The results of anodization performed at