주요 문서
Z130575
Nalgene® narrow-mouth bottles
capacity 250 mL
동의어(들):
HDPE bottles, nalgene bottle, nalgene bottles
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.17
material
amber high-density polyethylene bottle
polypropylene cap
round bottle
조인트
Joints threaded neck (24)
특징
with cap
포장
pkg of 12 ea
제조업체/상표
Nalgene 2004-0008
보틀 직경 × 높이
61 mm × 133 mm
용량
250 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Popular all-purpose containers for use in most laboratory applications. Not autoclavable. Protects light-sensitive liquids.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z130575-12EA
Z130575-1PAK4061832615554