주요 문서
Z126586
Sigma-Aldrich
Recessed septa mixed set
set of 1
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.35
material
rubber septa (silicone)
포장
set of 1
일반 설명
Contains ten of each size for the following septa, with carrying box:
Fitting Neck I.D.
8.7 mm
10.7 mm
15.0 mm
17.0 mm
23.0 mm
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)