주요 문서
Z125687
Sigma-Aldrich
Ace three-neck round-bottom flasks
vertical, capacity 3,000 mL, Joints: ST/NS 24/40 (3)
동의어(들):
bottom flask, flask round, round flask
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck (Vertical)
조인트
Joints: ST/NS24/40 (3)
무균
non-sterile
특징
closure type Standard Taper joint
포장
pack of 1
제조업체/상표
Ace Glass 6944-48
용량
3,000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z125687-1EA4061832346861