주요 문서
Z120782
Sigma-Aldrich
Aldrich® wide-mouth dewar flasks
plastic mesh housing, capacity 4,300 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
wide-mouth
조인트
Joints neck (143)
무균
non-sterile
포장
pack of 1
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
용량
4,300 mL
깊이 × 전체 높이
30.5 cm × 36.5 cm
내면 직경
14.3 cm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Aldrich® wide-mouth dewar flasks contain borosilicate glass with protective aluminum or plastic mesh housing and extended aluminum base weighted for stability.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z120782-1EA4061832964461