material
aluminum ice chamber
제조업체/상표
Bel-Art
재고 정보
not available in EU
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
A 6ft nickel plated copper connecting tube with USA standard CGA 320 inlet for attachment to CO2 cylinder is included.
Produces solid 1 lb cylindrical block 8.5 × 11 cm of dry ice from a cylinder of liquid CO2. One CO2 cylinder makes 8 to 9 blocks of dry ice. Epoxy-coated steel frame, brass valve, aluminum dry ice chamber.
법적 정보
Frigimat is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.