material
colorless
natural tube
polyethylene
polyethylene tube
polypropylene connector
polypropylene connector
무균
non-sterile
특징
graduations: no
neck thread PUSH FIT
포장
pack of 12
제조업체/상표
Bel-Art F19962-0000
길이
8 in.
connector diam.
6.4 - 9.5 mm
튜브 I.D. × O.D.
16 mm ( 5/8 in.) × 19 mm ( 3/4 in.)
튜브 직경
16 mm
결합 유형
non-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The Scienceware drying tubes are opaque allowing the color change to be easily observed when using indicating desiccant. They are made of shatter-proof polyethylene and have polypropylene tubing connectors.
Connectors are 7/8 in. long and fit 1/4 to 3/8 in. I.D. tubing.
Includes two tubing connectors with each tube.
Connectors are 7/8 in. long and fit 1/4 to 3/8 in. I.D. tubing.
Includes two tubing connectors with each tube.
법적 정보
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.