주요 문서
Z117420
Sigma-Aldrich
Jacketed addition funnel with pressure-equalization arm
capacity 250 mL
동의어(들):
funnel glass, glass funnel, glass funnels
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.43
용량
250 mL
관련 카테고리
일반 설명
PTFE stopcock and ST/NS: 24/40 joints.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)