material
paper
white
포장
pkg of 10 (100 labels per pad)
제조업체/상표
Bel-Art F13455-0015
크기
1 1/2 in. × 3 in.
색상
white
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Adhesive is resistant to casual exposure to acids, alkalis, and organic solvents. Temp range: -196 to 120 °C.
For a waterproof covering, purchase protective lab-labeling system tape to protect these labels.
For a waterproof covering, purchase protective lab-labeling system tape to protect these labels.
법적 정보
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.