주요 문서
Z115517
Scienceware® protective lab-labeling system labels
size 1/2 in. × 1 1/2 in.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
55121611
NACRES:
NB.35
material
paper
white
포장
pkg of 10 (100 labels per pad)
제조업체/상표
Bel-Art F13455-0005
크기
1/2 in. × 1 1/2 in.
색상
white
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Adhesive is resistant to casual exposure to acids, alkalis, and organic solvents. Temp range: -196 to 120 °C.
For a waterproof covering, purchase protective lab-labeling system tape to protect these labels.
법적 정보
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)