주요 문서
Z113034
Stainless steel 304 syringe needle
gauge 20, L 2 in.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
42142600
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
설명
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
제조업체/상표
Cadence Science 4184
길이
2 in.
게이지
20
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
304 SS needle with chrome-plated brass Luer hub. Needle is designed with a slightly curved, deflecting tip to prevent coring during needle insertion through the septum.
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z113034-1EA4061832529851