material
PTFE
특징
fits shaft o.d. 10 mm (with button)
for flask size 2,000 ‑ 3,000 mL
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art F37972-0000
너비
108 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Strong, non-scratch and Inert FDA grade, USP Class VI PTFE stirring blades, fits all standard button-tip stirring shafts.
특징 및 장점
- Long-groove keyhole provides easy insertion into flask neck
- Rotates into proper position for stirring action
- Autoclavable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z105732-1EA | 4061832261850 |