주요 문서
Z102482
Sigma-Aldrich
Storage bottles without joints
capacity 1,000 mL, PTFE stopcock
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
material
PTFE stopcock
colorless bottle
glass bottle
round bottle
특징
with cap
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
용량
1,000 mL
스톱콕 크기
4 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Clear glass, with stopcock-equipped septum-inlet.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)