주요 문서
WHA9916-1302
Whatman® Uniflo® 13 syringe filters
polyethersulfone membrane, sterile, pore size 0.2 μm, pack of 100 ea
동의어(들):
13 mm syringe filter
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104922
NACRES:
NB.24
material
polyethersulfone membrane
무균
sterile
포장
pack of 100 ea
제조업체/상표
9916-1302
직경
13 mm
공극 크기
0.2 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
  • 13 or 25 mm diameters
  • 0.2 µm, 0.22 µm or 0.45 µm pore sizes
  • Sterile or non-sterile options
  • Individual printing on the filter for easy identification
  • Bench top space saving packaging
기타 정보
Suitable for volumes of 10 mL or less
법적 정보
UNIFLO is a registered trademark of Whatman International Ltd.
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)