material
polyethersulfone membrane
polypropylene housing
무균
sterile
포장
pack of 200 ea
제조업체/상표
Whatman 9915-2502
직경
25 mm
공극 크기
0.2 μm
피팅
female inlet fitting for Luer Lock
male outlet fitting for Slip Luer
적합성
suitable for (volumes of 100mL or less; filter provides easy separation of solutions)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Whatman® UNIFLO® 25 syringe filters are available with a PES membrane and a polypropylene overmold housing.
- Chemically resistant PES membrane provides durability, high-temperature resistance, and low protein absorption.
- Ideally suited for filtering serum, plasma, and tissue culture solutions.
- Laser-etched printing on the filter facilitates easy identification.
- Recyclable after use with space-saving packaging.
특징 및 장점
- 13 or 25 mm diameters
- 0.2 µm, 0.22 µm or 0.45 µm pore sizes
- Sterile or non-sterile options
- Individual printing on the filter for easy identification
- Bench top space saving packaging
법적 정보
UNIFLO is a registered trademark of Whatman International Ltd.
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.