material
PVDF membrane
polypropylene housing
무균
sterile
포장
pack of 45 ea
제조업체/상표
Whatman 9913-2502
직경
25 mm
공극 크기
0.22 μm
피팅
female inlet fitting for Luer Lock
male outlet fitting for Slip Luer
적합성
suitable for (volumes of 100mL or less; filter provides easy separation of solutions)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Whatman® UNIFLO® 25 syringe filters with low protein binding membrane (PVDF) are ideal for filtering aqueous and/or organic-based samples.
특징 및 장점
- Polyvinylidene fluoride (PVDF) membranes are hydrophilic with low water breakthrough values
- This membrane is chemically resistant to all common high-performance liquid chromatography (HPLC) solvents
- The laser etched printing on the syringe filter for easy identification
- 25 mm diameters
- 0.2 μm or 0.45 μm pore sizes
- Laser etched printing on the filter for easy identification
- Bench top space saving packaging
- Recyclable after use.
- Non-sterile versions available as well
법적 정보
UNIFLO is a registered trademark of Whatman International Ltd.
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.