주요 문서
WHA99091304
Whatman® Uniflo® 13 syringe filters
PVDF membrane, pore size 0.45 μm, pack of 500 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104922
NACRES:
NB.24
material
PVDF membrane
polypropylene housing
무균
non-sterile
포장
pack of 500 ea
제조업체/상표
Whatman 9909-1304
파라미터
67.5 psi pressure
직경
13 mm
필터 면적
0.65 cm2
크기
19.6 × 16.9 mm
중량
0.52 kg
공극 크기
0.45 μm
피팅
female Luer inlet
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
  • 13 or 25 mm diameters
  • 0.2 µm, 0.22 µm or 0.45 µm pore sizes
  • Sterile or non-sterile options
  • Individual printing on the filter for easy identification
  • Bench top space saving packaging
기타 정보
Suitable for volumes of 10 mL or less
법적 정보
UNIFLO is a registered trademark of Whatman International Ltd.
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)