material
PVDF membrane
polypropylene housing
무균
non-sterile
포장
pack of 500 ea
제조업체/상표
Whatman 9909-1302
파라미터
67.5 psi pressure
직경
13 mm
필터 면적
0.65 cm2
크기
19.6 × 16.9 mm
중량
0.52 kg
공극 크기
0.22 μm
피팅
female Luer inlet
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
- 13 or 25 mm diameters
- 0.2 µm, 0.22 µm or 0.45 µm pore sizes
- Sterile or non-sterile options
- Individual printing on the filter for easy identification
- Bench top space saving packaging
기타 정보
Suitable for volumes of 10 mL or less
법적 정보
UNIFLO is a registered trademark of Whatman International Ltd.
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
WHA99091302 | 4061834028567 |