주요 문서
WHA9892-128
Whatman® quantitative filter paper, ashless, Grade 40
pyramid, H (12.5 cm), pack of 1000 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104900
NACRES:
NB.24
특징
pyramid
포장
pack of 1000 ea
제조업체/상표
Whatman 9892-128
파라미터
0.29 psi wet burst
340 sec/100 mL speed (Herzberg)
높이
(12.5 cm)
두께
210 μm
≤0.007%
공극 크기
8 μm (Particle retention)
기초 중량
95 g/m2
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Pyramid (square) folded filter paper is easy to use and saves valuable time when undertaking repetitive or multiple analyses.
특징 및 장점
  • Easily fits into conical funnels.
  • Saves valuable time when undertaking repetitive or multiple analyses.
  • Provides the same high quality and consistency that you expect from all Whatman filter papers.
  • Whatman cellulose filter paper grades are also available in pyramid (square) folded formats.
법적 정보
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
WHA9892-128