특징
Pyramid
포장
pack of 1000 ea
제조업체/상표
Whatman 9891-128
파라미터
0.25 psi wet burst
715 sec/100 mL speed (Herzberg)
높이
(12.5 cm)
두께
180 μm
재
≤0.06%
공극 크기
3 μm (Particle retention)
기초 중량
100 g/m2
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Pyramid (square) folded filter paper is easy to use and saves valuable time when undertaking repetitive or multiple analyses.
특징 및 장점
- Easily fits into conical funnels.
- Saves valuable time when undertaking repetitive or multiple analyses.
- Provides the same high quality and consistency that you expect from all Whatman filter papers.
- Whatman cellulose filter paper grades are also available in pyramid (square) folded formats.
법적 정보
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.