material
clear polypropylene
무균
non-sterile
특징
thin cold sealing film, adhesive backing
포장
pkg of 100 ea
제조업체/상표
Whatman 7704-0001
Whatman Article No. 28420886 (US reference)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Seals are used to control humidity and reduce evaporation of samples.
특징 및 장점
- Prevent spills and contamination.
- Cold seals are self-sticking with inert adhesive.
- Heat seals are available in a clear polyester or aluminum foil.
- Heat seals are for polypropylene microplates only and are applied with heat and pressure.
기타 정보
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
법적 정보
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.