주요 문서
WHA69712504
Whatman® GD/XP syringe filters
Nylon membrane
동의어(들):
Z754684
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104922
NACRES:
NB.24
material
Nylon membrane
polypropylene housing
무균
non-sterile
포장
pk of 1500
제조업체/상표
Whatman 6971-2504
Whatman Article No. 28420562 (US reference)
직경
25 mm
크기
용적
≤25 mL
공극 크기
0.45 μm
피팅
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
  • Incorporates a two-layer polypropylene prefilter stack rather than a multi-layer glass fiber stack to minimize levels of ion extractables
  • Extremely low protein binding syringe filter
  • High loading volume for filtration of challenging samples
적합성
Suitable for filtering trace metal analysis samples and for particulate laden sample preparation.
기타 정보
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
법적 정보
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)