material
polypropylene housing
polypropylene membrane (pigment-free)
무균
sterile
포장
pkg of 50 ea
제조업체/상표
Whatman 6809-3112
Whatman Article No. 28420402 (US reference)
직경
10 mm
용적
20 μL
공극 크기
0.1 μm (with glass microfiber prefilter)
피팅
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Applications:
- Filtration of heavily particulate loaded samples prior to HPLC
- Removal of solids prior to UV/Vis analysis
특징 및 장점
- Contains an inorganic Anopore membrane and is available in three pore sizes
- Polypropylene syringe filters comes in two diameters depending on sample volume
- Integrated glass microfiber prefilter aids in filtration of difficult samples
기타 정보
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
법적 정보
Anotop is a registered trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.