주요 문서
WHA67920404
Whatman® Puradisc 4 syringe filters
Puradisc 4 syringe filter, 0.45 μm, PVDF, 500/pk
동의어(들):
Z672815, disposable syringe filters
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104922
NACRES:
NB.24
material
PVDF membrane
polypropylene housing
무균
non-sterile
포장
pack of 500
제조업체/상표
Whatman 6792-0404
Whatman Article No. 28420340 (US reference)
직경
4 mm
여과 면적
0.2 cm2
용적
≤2 mL
공극 크기
0.45 μm
피팅
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Eight different material options
  • Choice of 4 mm, 13 mm, and 30 mm syringe filter diameter to suit sample volume
  • Range of pore sizes for retaining a variety of particles
  • Optional sterile, medical-grade blister pack
  • Optional tube-tip format for accurate dispensing into a micro-vial
애플리케이션
  • Biomedical filtration
  • Sterilization filtration
  • HPLC sample preparation
기타 정보
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
법적 정보
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)