주요 문서
WHA67881302
Whatman® Puradisc 13 syringe filters
0.2 μm, polypropylene, 100/pk
동의어(들):
Whatman filter, Whatman filters, Z744867, disposable syringe filters
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104922
NACRES:
NB.24
material
polypropylene housing
polypropylene membrane
무균
non-sterile
포장
pack of 100
제조업체/상표
Whatman 6788-1302
Whatman Article No. 28420318 (US reference)
직경
13 mm
여과 면적
1.3 cm2
용적
≤10 mL
공극 크기
0.2 μm
피팅
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Choice of 13 mm or 25 mm diameter nonsterile syringe filter to suit filtration sample volume.
  • Sub-micron pore sizes, 0.2 μm and 0.45 μm, for fine particle retention to protect instruments and chromagraphy columns.
  • Autoclavable for sterile sample preparation
  • Also available with depth polypropylene (DpPP) filtration medium
기타 정보
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
법적 정보
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)