주요 문서
WHA67742504
Whatman® Puradisc 13 syringe filters
PTFE, size 25 mm, pore size 0.45 μm, non-sterile, case of 1000 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104908
NACRES:
NB.24
material
PTFE
polypropylene housing
무균
non-sterile
포장
case of 1000 ea
제조업체/상표
Cytiva 6774-2504
직경
13 mm
여과 면적
1.3 cm2
크기
25 mm
용적
≤10 mL
공극 크기
0.45 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)