material
PEEK/PTFE filter membrane (PFTE filteration media)
polypropylene housing
무균
non-sterile
포장
package of 10
제조업체/상표
Whatman 6722-5001
Whatman Article No. 28420220 (US reference)
직경
60 mm
크기
9.3 in. (236 mm) , overall
공극 크기
0.45 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Whatman VACU-GUARD disk filters from Cytiva are ideal for protecting vacuum pump systems from aqueous aerosols and water intrusion.
애플리케이션
- Vacuum pump protection
특징 및 장점
- Available in 50 and 60 mm formats.
- Designed for in-line use with stepped barb connections.
- Membrane retains 99.99% of airbone particles greater than 0.1 µm.
- Features hydrophobic polytetrafluoroethylene (PTFE) membrane.
기타 정보
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
법적 정보
VACU-GUARD is a registered trademark of Arbor Technologies, Inc.
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.