material
PEEK/PTFE filter membrane (PFTE filteration media)
polypropylene housing
무균
non-sterile
특징
Trap media (Anhydrous calcium sulfate with cobalt chloride indicator)
포장
pack of 1
제조업체/상표
Whatman 6722-1002
Whatman Article No. 28420217 (US reference)
파라미터
280-600 L/min flow rate at 1.45-7.25 psi
크기
9.3 in. (236 mm) , overall
중량
318 g
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
- Excellent for protecting vacuum pump systems from solvent vapor or gaseous contaminants and aqueous aerosols.
- Designed for in-line use with stepped barb connections for 1NA to 12 mm i.d. hose.
- Available with choice of chemical trap: activated carbon, molecular sieve, or desiccant.
- Membrane retains 99.99% of airbone particles greater than NA.1 µm.
- Features hydrophobic polytetrafluoroethylene (PTFE) membrane.
기타 정보
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
법적 정보
VACU-GUARD is a registered trademark of Arbor Technologies, Inc.
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.