주요 문서
WHA29175523
Whatman® Exposure Cassettes for Unmounted Screen
L × W (20 cm) (25 cm), Whatman 29175523
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41105300
NACRES:
NB.24
제조업체/상표
Whatman 29175523
길이 × 너비
(20 cm) (25 cm)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The Exposure Cassette protects the screen from light during exposure to the sample.
  • For use with unmounted screens (not included).
  • Protects your screen from light during exposure.
법적 정보
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)