material
borosilicate glass
무균
non-sterile
포장
pack of 25
제조업체/상표
Whatman 2814-432
Whatman Article No. 28419029 (US reference)
I.D. × 높이
43 mm × 123 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
- Smoke stack gas monitoring
- Soxhlet extraction
- Analyzing pesticide residues
- Determining oil/fat content of foods (e.g. French fries)
- Analysis of oil and grease in solid wastes
특징 및 장점
- Resistant to temperatures up to 500°C
- Binder-free, no chemical additives
- Nominal particle retention rating: 0.8 µm
- Effective when used with solvents incompatible with cellulose materials
기타 정보
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
법적 정보
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.