주요 문서
WHA1950217
Whatman® glass microfiber filtration funnel
Replacement 210 mL Reservoir, volume 400 mL, diam. 70 mm
동의어(들):
Whatman filter, Z741213, filter funnel, glass funnel
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104900
NACRES:
NB.24
material
glass microfiber
특징
Replacement 210 mL Reservoir
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Whatman 1950-217
Whatman Article No. 28418636 (US reference)
직경
70 mm
필터 직경
70 mm
용적
400 mL
용량
210 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
법적 정보
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
WHA19502174061831606409