Key Documents
WHA1950207
Whatman® glass microfiber filtration funnel
capacity 115 mL , reservoir, diam. 70 mm
동의어(들):
Z753238
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104900
NACRES:
NB.24
material
glass microfiber
포장
pk of 1
제조업체/상표
Whatman 1950-207
Whatman Article No. 28418634 (US reference)
용량
115 mL , reservoir
115 mL
직경
70 mm
필터 직경
70 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
법적 정보
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)