material
glass (cylinder, base)
특징
Filter Funnel, 3-piece
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Whatman 1950-002
Whatman Article No. 28418621 (US reference)
직경
25 mm
필터 직경
25 mm
용적
16 mL
용량
16 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
- Chemically resistant - 3-Piece construction consists of glass cylinder and base with a polymeric membrane support.
- Support options - Provided with acrylic support and optional polypropylene or PTFE supports available separately for some sizes.
- Secure sealing - Clamps at edges to prevent peripheral loss due to fluid bypass around the edge of the filter.
- Eliminate carry-over -speed of design facilitates easy and thorough cleaning between use.
기타 정보
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
법적 정보
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.