포장
pkg of 100 ea
제조업체/상표
Whatman 1882-866
Whatman Article No. 28418582 (US reference)
너비 × 길이
8 in. × 10 in.
응용 분야
air monitoring
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Cytiva′s Whatman EPM 2000 air filters are used in high-volume PM-10 sampling equipment. Manufactured from 100% pure borosilicate glass, they enable detailed chemical analysis of trace pollutants with minimal interference.
특징 및 장점
- Air retention efficiency of 99.95 percent of 0.3 µm size particulates
- Selected by the U.S. Environmental Protection Agency (EPA) for use in a nationwide network of HiVol air samplers
- Manufactured according to ISO9001:2008 QMS standards
- Available in both sheet and circle design
- Binder-free
기타 정보
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
법적 정보
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.