material
cellulose
sheets
특징
Grade 54
포장
pack of 100
제조업체/상표
Whatman 1454-917
Whatman Article No. 28418119 (US reference)
파라미터
39 sec/100 mL speed (Herzberg)
7 psi wet burst
길이 × 너비
460 mm × 570 mm
두께
185 μm
재
≤0.015%
공극 크기
22 μm (Particle retention)
기초 중량
92 g/m2
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Whatman Grade 54 hardened low ash quantitative filter paper for Büchner funnel and Hirsch funnel filtration enables fast vacuum suction filtration for recrystallization applications. This hard, smooth, high wet-strength Grade 54 fast filter paper enables collection of coarse and gelatinous precipitates with minimal fiber shredding, even when wet. Whatman low ash hardened filter paper for quantitative analysis is available in three grades. All three are designed for use in gravity and vacuum suction filtration in Büchner and Hirsch funnels.
특징 및 장점
- Higher nominal particle retention rating (22 µm) than comparable Buchner funnel filter papers
- Fast filtration speed (Herzberg filtration speed 39 s)
- High purity (0.015% ash maximum)
- Acid-treated for high wet-strength and chemical resistance
- Hardened to minimize fiber shedding
기타 정보
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
법적 정보
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.