주요 문서
WHA14406168
Whatman® quantitative filter paper, ashless, Grade 40
circles, diam. 450 mm, pack of 100
동의어(들):
Z752649
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104900
NACRES:
NB.24
material
circles
cotton filters (high-quality cotton linters)
포장
pack of 100
제조업체/상표
Whatman 1440-6168
Whatman Article No. 28418000 (US reference)
파라미터
0.29 psi wet burst
340 sec/100 mL speed (Herzberg)
직경
450 mm
두께
210 μm
≤0.007%
공극 크기
8 μm (Particle retention)
기초 중량
95 g/m2
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
특징 및 장점
  • High-purity filters contain 0.007% maximum ash content
  • Medium nominal particle retention rating of 8 µm
  • Medium filtration speed (Herzberg 340 s)
  • Particularly useful for gravimetric analysis
기타 정보
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
법적 정보
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)